Läs mer
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Express nukleinsyraextraktionskit
Produktkod. 30000678 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
30000678 1 Kit
1 options
Produktkod. 30000678 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4466351
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit innehåller förfyllda reagenser och plaströr och spetsar för att utföra handsfree-extraktion av renad nukleinsyra från 52 prover.
PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit innehåller förfyllda reagenser och plaströr och spetsar för att utföra handsfree-extraktion av renad nukleinsyra från 52 prover.
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller förfyllda reagenspatroner och plast för att utföra extraktion av DNA och RNA.
Förvara i rumstemperatur.
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Biofarmaceutiskt reningsprov, Bulk drogsubstansprov, Cellkulturer
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA, totalt RNA
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, AutoMate Express™ Nukleinsyraextraktionssystem
Kompatibilitet med hög genomströmning Automatiserade protokoll
Antal prover Tillräckligt för isolering av 52 prover
PCR-metod Kvantitativ PCR i realtid (qPCR)
Produktlinje PrepSEQ
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Genomiskt DNA, totalt RNA
Testtyp ≤1 timme.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase, Isopropanol, N-lauroylsarcosine sodium salt, Thiocyanic acid, Ethanol