Beskrivning
PrepSEQ™ Lysisbuffert är en komponent i PrepSEQ™ Express nukleinsyraextraktionskit (kat.nr. 4466351), som erbjuds separat här för de kitanvändare som gör stora kvantiteter nukleinsyraextraktioner och skulle dra nytta av ytterligare lysbuffert. Som med andra produkter i Pharma Analytics Sample Preparation produktlinje, PrepSEQ Lysis Buffer:
- Stöds helt av våra globala tillverknings- och distributionscenter
- Har ett analyscertifikat tillgängligt
- Har en hållbarhet på 12 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 x 50 ml flaska, förvara i rumstemperatur. |
| Formatera | Flaska |
| Produktlinje | PrepSEQ |
| Kvantitet | 50 ml |
| Reagenstyp | Celllysbuffert |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
- PrepSEQ Lysis Buffer
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Thiocyanic acid