Läs mer
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Nukleinsyraprovberedningssats
Produktkod. 18755475 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
Produktkod. Kvantitet
18755475 100 förberedelser
1 options
Produktkod. 18755475
Brand: Applied Biosystems™ A50485
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Applied Biosystems PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit är optimerat för högeffektiv, kvantitativ och konsekvent återvinning av DNA och RNA från olika provtyper.
De Applied Biosystems PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit är optimerat för högeffektiv, kvantitativ och konsekvent återvinning av DNA och RNA från olika provtyper, inklusive cellodling, råmaterial (t.ex. serum) och reningsprover i efterhand som kolonnrening eller bulk-läkemedelssubstansprover (BDS).
  • Tidsbesparande, kostnadseffektiv DNA- och RNA-extraktion för olika provtyper
  • Reproducerbar återvinning av DNA och RNA från komplexa prover
  • Manuellt och automatiserat arbetsflöde med hög genomströmning på KingFisher Flex-instrumentet, isolerar upp till 24 prover (i tre exemplar) på 5 timmar
Enkel att använda
PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit tillhandahåller en automatiserad lösning med hög genomströmning i kombination med Thermo Scientific KingFisher Flex-instrument för låg praktisk extraktion av DNA och RNA.
Konsekvent prestanda
För korrekt kvantifiering av DNA och RNA måste extraktionskonsistensen vara opåverkad av komplexa matriser. Vår avancerade magnetiska pärlbaserade teknologi ger mycket konsekvent extraktionsprestanda för att stödja tillförlitlig kvantifiering.
Specifikationer
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Biofarmaceutiska produktionsprover
För användning med (utrustning) KingFisher Flex
För användning med (applikation) Föroreningstestning
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell), automatiserade protokoll
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje PrepSEQ
Kvantitet 100 förberedelser
Provvolym 100μ L
Mål Genomisk D, R, Viral R
Testtid 2 hr.