Läs mer
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean& Bead Beating
Produktkod. 12173911 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12173911 100 förberedelser Varje
1 options
Produktkod. 12173911 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4468304
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean& Bead Beating
De PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean & Bead Beating har utvecklats för AFNOR-godkända MicroSEQ™ Listeria-arter och Listeria monocytogenes Arbetsflöden för detektering av PCR i realtid. Ett spinn-, överförings- och pärlslagningsprotokoll lyserar effektivt Listeria från en 750 L alikvot μav mer utmanande berikade livsmedelsprover (t.ex. prover som innehåller mycket fett eller på annat sätt benägna att PCR-hämning). De PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean & Bead Beating uppfyller behoven hos livsmedelslaboratorier med lägre genomströmning.
OBS: Standardprover som inte innehåller mycket fett eller som visar PCR-hämning bör bearbetas med hjälp av PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Bead Beating .
  • Designad för applikationer för livsmedelssäkerhet och miljöövervakning
  • Stöder låg till medium genomströmning (upp till 100 prover per dag)
  • Inaktiverar PCR-hämmare och producerar högkvalitativt DNA för nedströmsdetektering
  • Använder ett enkelt spin-protokoll
    Optimerad för PCR-baserad livsmedelssäkerhet och miljöövervakning
    För laboratorier som är involverade i livsmedelssäkerhet och miljöövervakning håller PCR-baserade metoder snabbt på att bli standarden för exakt, känslig bakterieupptäckt. Använd denna provberedningsmetod för snabb, kostnadseffektiv extraktion av högkvalitativt DNA från de mest utmanande provtyperna.
    Designad för laboratorier som förbereder upp till 100 prover om dagen
    En spinkolonnbaserad beredning gör det möjligt att hantera små batchstorlekar samtidigt som det bara kräver enkla bänkenheter att bearbeta, vilket begränsar kapitalutgifterna förknippade med automationsenheter med mycket högre genomströmning.
    Tar bort PCR-hämmare och producerar högkvalitativt DNA
    De PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean & Bead Beating erbjuder ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att förbereda Listeria DNA från svårare startmatriser som ost, mjölk och kött med hög fetthalt. Under extraktionsprocessen tar mediet inuti spinnkolonnen bort PCR-hämmare från provet, vilket låter bakterierna passera in i provtagningsröret. Pelleten återsuspenderas och överförs sedan (för att undvika överföring, som hämmar PCR) till ett nytt rör som innehåller zirkoniumpärlor för mekanisk lysering.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvara lysbuffert i kylskåp (2 8 –°C). FRYSA INTE.
    Kompatibilitet med hög genomströmning Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll
    Kit typ Rapid Spin Sample Prep Kit
    Produktlinje PrepSEQ
    Kvantitet 100 förberedelser
    För användning med (applikation) Mat och dryck
    Reningsmål Bakteriellt DNA
    Provtyp Mat& Miljöprover
    Endast för testning av livsmedels- och miljöprover.