Läs mer
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Kitet för resterande DNA-prov
Produktkod. 30000671 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
Produktkod. Kvantitet
30000671 100 förberedelser
1 options
Produktkod. 30000671 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4413686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13015.00 SEK
    10950.00 SEK / Paket med 1
    Save 2065.00 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
De Applied Biosystems PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit är optimerat för högeffektiv DNA-återvinning från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter som är typiska för prover som behöver kvantifieras för kvarvarande värdcellinje-DNA.
Applied Biosystems PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit är optimerat för mycket effektiv DNA-återvinning från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter, vilket är typiskt för prover som behöver kvantifieras för residual värdcellinje-DNA. Kvantitativ och konsekvent DNA-återvinning kan erhållas från utmanande matriser, inklusive prover med hög proteinkoncentration, lågt pH eller högt salt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar buffertar, magnetiska pärlor och enzymer för DNA-extraktion för kvarvarande DNA-kvantifiering för 100 reaktioner
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
skala Mini
Provtyp Biofarmaceutiska produktionsprover
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA
För användning med (applikation) Föroreningstestning
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell), automatiserade protokoll
Antal reaktioner 100 förberedelser
Produktlinje PrepSEQ
Kvantitet 100 förberedelser
Provvolym 100μ L
Mål Genomiskt DNA
Testtid 2 hr.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-LAUROYLSARCOSINE SODIUM SALT, Thiocyanic acid, Proteinase,Glycerin