Läs mer
Presatovir, MedChemExpress
Produktkod. 16499687
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499687 5 mg
16497158 10 mg
16463187 50 mg
16457156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499687 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16727
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Presatovir (GS-5806) is an orally bioavailable RSV fusion inhibitor with a mean EC50 value of 0.43 nM.
Presatovir (GS-5806) is an orally bioavailable RSV fusion inhibitor with a mean EC50 value of 0.43 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Presatovir
CAS 1353625-73-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H30ClN7O3S
Kvantitet 5 mg
Synonym GS-5806
Löslighetsinformation DMSO : 6 mg/mL (11.28 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.19 mM)
LEDER O=C(C(C=C(Cl)C=C1)=C1NS(C)(=O)=O)N(CCCC2)[C@@H]2C3=NN4C(N=C(N5CC[C@H](N)C5)C(C)=C4)=C3
Molekylvikt (g/mol) 532.06
Formel vikt 532.06
Procent renhet 99.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus