Läs mer
Cytiva PreScission™ Proteas
Produktkod. 10196324 Handla allt Cytiva Produkter
:
500 enheter
Produktkod. 10196324
Brand: Cytiva 27084301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd för platsspecifik separation av GST tag från proteiner uttryckta med användning av pGEX-6P-vektorer. Cytiva Life Sciences™ PreScission™ Proteas G tillåter samtidig immobilisering av proteas och klyvning av GST fusionsproteiner.
  • Beskrivning: Ett genetiskt framställt fusionsprotein bestående av humant rhinovirus 3C-proteas och GST; Klyver specifikt mellan Gln- och Gly-resterna av igenkänningssekvensen för LeuGluValLeuPheGln/GlyPro.
  • Användning: Underlättar avlägsnande av proteaset genom att tillåta samtidig immobilisering av proteas och klyvning av GST fusionsproteiner producerade från pGEX-6P-vektorerna pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 och pGEX-6P-3
  • Förvaringsbuffertkomponenter: 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 150 mM NaCl, 10 mM EDTA, 1 mM DTT och 20 % glycerol.
  • Enhet Definition: En enhet kommer att klyvas> 90 % av μ100 g av ett test-GST-fusionsprotein i 50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, pH 7,0 vid 5 °C under 16 timmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Elueringsbuffert: 50 mM Tris HCl, 10 mM reducerat glutation pH 8; Klyvningsbuffert: 50 mM Tris HCl pH 8, 150 mM NaCl, 10 mM EDTA, 1 mM DTT och 20 % glycerol
Produkttyp Fusionsproteinproteas
Kvantitet 500U
Innehåll och lagring -20 °C/-80 °C
För användning med (applikation) Underlättar avlägsnande av proteaset genom att tillåta samtidig immobilisering av proteas och klyvning av> 90 % μav 100 g av ett test-GST-fusionsprotein framställt från pGEX-6P-vektorerna pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 och pGEX-6P-3