Läs mer
Asecos™ Närvarosensor ION-ULTRA-90
Produktkod. 31789612 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Fördröjningar stänger automatiskt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
31789612 Fördröjningar stänger automatiskt Varje
1 options
Produktkod. 31789612 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 42169
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Valfritt sensorelektroniktillbehör för ION-ULTRA-90-modellen av asecos ION-LINE säkerhetsförvaringsskåp
  • Med närvarosensorn förblir dörrarna öppna automatiskt så länge den upptäcker personer inom svängområdet.
  • För maximal användarvänlighet vid lastning och urlastning av skåpet.
  • Den fungerar med skåpets inbyggda dörrsäkerhetssystem – vilket bevarar den automatiska dörrstängningen och den akustiska varningen när användaren lämnar detektionszonen.
Specifikationer
För användning med (applikation) Fördröjningar stänger automatiskt
Vikt (engelska) 2.20 lb.
Vikt (metrisk) 1 kg
Produkttyp Närvarosensor