Läs mer
Presept™ Disinfectant Tablets 2.5g
Produktkod. 12368667
Encompass_Preferred
Change view
Volym (metrisk):
2,5 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12368667 2,5 g Paket med 100
1 options
Produktkod. 12368667 Leverantör Johnson Johnson Medical Leverantörsnummer SPR25
 Begränsad artikel
I lager
Rapid-acting disinfectant tablets.
The solution is rapid acting, and is effective against bacteria, spores, fungi, algae, protozoa and viruses, (including AIDS virus) and is resistant to inactivation by organic soilage.
These 2.5g tablets contain sodium dichloroisocyanurate (NaDCC) in an effervescent base. The tablets dissolve in water to provide disinfectant solutions of predetermined concentrations, without the need to weigh or measure the active ingredient. The solution is compatible with anionic and non-ionic detergents. One tablet dissolved in 10L of water provides 140ppm available chlorine. Dilution instructions are provided in each pack. Supplied in resealable plastic drum containing 100 tablets.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Specifikationer
Produkttyp Disinfectant Tablet
Formatera Tablet
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 2,5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PRESEPT Disinfectant Tablets & Granules
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P391-Samla upp spill.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, sodium carbonate, adipic acid