Läs mer
Gestigkeit Harry™ Precisionsvärmeplatta, 20 °C till 450 °C
Produktkod. 10272631
Change view
Max. Provladdning:
150 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. Provladdning Förpackningsstorlek
10272631 150 kg Varje
1 options
Produktkod. 10272631 Leverantör Gestigkeit Harry™ Leverantörsnummer PZ44/230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43290.00 SEK
    28652.05 SEK / Paket med 1
    Save 14637.95 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Form: rektangel, storlek: 11,5 x 17 tum, max. Provbelastning: 150 kg
Form: rektangel; Storlek: 11,5 x 17 tum; Max. Provbelastning: 150 kg
Specifikationer
Storlek 11,5 x 17 tum.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 450 °C
Vikt (engelska) 57.3 lb.
Höjd (metrisk) 205 mm
Vikt (metrisk) 26 kg
Bredd (metrisk) 310 mm
Wattal 3300 W
Elektriska krav 220/240 V, 3300 w
Max. Provladdning 150 kg
Form Rektangel
Spänning 230/240 V
Typ Värmeplatta