Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic PTFE Ceramic Dispenser
Produktkod. 12837933
Volym (metrisk):
2 to 10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12837933
Brand: Cole-Parmer™ 1011278
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Noggrannhet <0.7%
Produkttyp Bottletop Dispenser
Material PTFE, Ceramic
Volym (metrisk) 2 to 10 mL
För användning med (utrustning) Bottle
Ökar 0.25 mL