Läs mer
Fisherbrand™ Pressure Reducer for Water Cartridges
Produktkod. 11974169 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Water Filtration Cartridges
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11974169
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reduces pressure to aid in water filtration. Fisherbrand™ Pressure Reducers for Water Cartridges work with all Fisherbrand™ water cartridges.
  • Allows the production of highly purified water
  • Supplied in individual packs
Specifikationer
För användning med (utrustning) Water Filtration Cartridges
För användning med (applikation) Vattenrening