Läs mer
Cole-Parmer™ ±Sammansatt sändare med 0,25 % noggrannhet, 0,5 till 5,5 V utgång
Produktkod. 11796058 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Noggrannhet:
±0,25 %
Utgångar:
0,5 till 5,5 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Noggrannhet Utgångar Förpackningsstorlek
11796058 ±0,25 % 0,5 till 5,5 V Varje
1 options
Produktkod. 11796058 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6807532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.00 SEK
    2934.54 SEK / Paket med 1
    Save 235.46 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Var mer exakt och överkomligt med Compound Transmitter.
  • Lämplig för applikationer med hög chock/vibration.
  • SS-sensor ansluten till SS-elektrod bildar en variabel kondensator.
  • Ekonomisk, utmärkt noggrannhet och hög prestanda.
  • Idealisk för industriell OEM-utrustning, motorer, hydraulsystem och kompressorstyrning.
  • Givare med 4 till 20 mA utgång har röda (positiv effekt) och svarta (utgång) ledningar.
  • Givare med 0,5 till 5,5 V utgång har röda (positiv effekt), gröna (utgång) och svart/vita (vanliga) ledningar.
Specifikationer
Produkttyp Tryckgivare VSK5
Miljövärdering IP65 (NEMA 4X)
Noggrannhet ±0,25 %
Kapslingsmaterial Rostfritt stål, PBT, PET och polykarbonatblandning
Utgångar 0,5 till 5,5 V
Tryckområde -14,7 till 15 psi