Läs mer
Julabo Presto A70 Process System
Produktkod. 30244959
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-75 till +250 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
30244959 -75 till +250 °C
1 options
Produktkod. 30244959 Leverantör Julabo Leverantörsnummer 9420701.N2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Den luftkylda Presto A70 är JULABOs mest kompakta 2-stegs processsystem och erbjuder hög kylkapacitet för lägsta temperaturer ner till -75 °C.
Den luftkylda Presto A70 är JULABOs mest kompakta 2-stegs processsystem och erbjuder hög kylkapacitet för lägsta temperaturer ner till -75 °C.
De mycket dynamiska temperaturkontrollsystemen Presto är designade för temperaturkontroll med hög precision för ett brett spektrum av applikationer såsom reaktorkärl eller materialspänningstester. Dessutom, genom att använda effektiva komponenter, kan processsystemen kompensera exoterma och endotermiska reaktioner exceptionellt snabbt. Permanent intern övervakning och självsmörjande pumpar säkerställer en lång livslängd. Dessutom erbjuder många gränssnitt många fjärrstyrningsmöjligheter över nätverk eller för integration i överordnade styrsystem.
  • Analoga anslutningar, RS485, Profibus DP
  • Utrymmesoptimerad design skapar mer utrymme direkt intill enheterna
  • Extern Pt100 sensoranslutning
  • Inbyggd 5,7 tum industriell färgpekskärm
  • Andra externa Pt100-sensoranslutningen
  • Larmutgång
  • Temperaturstabilitet± 0,01 °C till± 0,05 °C
  • Pumptryck upp till 1,7 bar, max. flöde 40 L/min.
  • Avtagbart ventilationsgaller
  • Klimatvänligt naturligt köldmedium
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) -75 till +250 °C
Pluggtyp Schuko plugg
Vikt (metrisk) 140 kg
Typ Temperaturkontrollsystem
Upplösning (temperatur) 0,01 °C
Spänning 230 V