Läs mer
JULABO PRESTO processsystem
Produktkod. 17744869
Change view
Modell:
A38
A41
A70
W41
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
17744869 W41
17714869 A38
17724869 A41
17734869 A70
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17744869 Leverantör JULABO Leverantörsnummer 9421411.N1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
PRESTO-systemen är designade för exakt temperaturkontroll såväl som snabba temperaturförändringar, vilket gör dem idealiska för reaktorkärl, materialspänningstester eller temperatursimuleringar.
  • Breda arbetstemperaturområden utan att byta vätskor
  • Ethernet-gränssnitt
  • SD-kortplats
  • taktoptimerad design skapar mer utrymme direkt bredvid enheterna
  • Anslutningar för USB , Ethernet, RS232 och larmutgång
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) -45 °C till +250 °C
Mått (L x B x H) 29,5 x 13 x 26,4 tum.
Modell W41
Typ Processsystem