Läs mer
Julabo™ PRESTO temperaturkontrollsystem/processsystem
Produktkod. 13268153
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till +250 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
13268153 -40 °C till +250 °C Varje
1 options
Produktkod. 13268153 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 9420401
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
För mycket exakta applikationer med extern temperatur
  • För mycket exakta applikationer med extern temperatur
  • Snabb uppvärmning och kylning
  • Breda arbetstemperaturintervall utan att behöva byta vätskor
  • Högsta prestanda med litet fotavtryck på arbetsplatsen - utrymmesbesparande design optimerar utrymmesutnyttjandet i ditt labb
  • Stor 5,7 tums industriell färg TFT-pekskärm
  • USB och ethernet-anslutning
  • SD-kortplats
  • RS232/tillval RS485/tillval Profibus DP
  • Standby-ingång
  • Avtagbart ventilationsgaller för enkel rengöring och borttagning av damm
  • Tillgängliga spänningsversioner: 230V/50-60Hz, 208V/60Hz
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klassificering III (FL) enligt DIN 12876-1
Höjd (metrisk) 67 cm
Längd (metrisk) 59 cm
Temperatur (metrisk) Max 250 °C
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +250 °C
Bredd (metrisk) 33 cm
Modell PRESTO™ A40
Vikt (metrisk) 79 kg
Visningstyp TFT-pekskärm
Typ Temperaturkontrollsystem
För användning med (applikation) Idealisk lösning för mycket exakt, extern temperaturapplikation
Spänning 230 V