Läs mer
Julabo™ PRESTO temperaturkontrollsystem
Description
Julabo PRESTO™ enheterna erbjuder mycket exakt temperaturkontroll och snabb temperaturändringskapacitet, vilket gör dem idealiska för applikationer som reaktortemperaturkontroll, ämnestestning eller temperatursimuleringsstudier. Mycket effektiva komponenter tillåter extremt snabb kompensation för både exoterma och endotermiska reaktioner. Laboratorieanvändare drar nytta av höga flöden, konstant tryck och en kontrollerad uppbyggnad av pumptrycket, medan permanent intern övervakning och självsmörjande pumpar säkerställer en lång livslängd. Den integrerade 5,7-tums industriella pekskärmen visar kritisk driftinformation tydligt och koncist för extra användarvänlig drift.
- För mycket exakta applikationer med extern temperatur
- Snabb uppvärmning och kylning
- Breda arbetstemperaturintervall utan att behöva byta vätskor
- Högsta prestanda med litet fotavtryck på arbetsplatsen - utrymmesbesparande design optimerar utrymmesutnyttjandet i ditt labb
- Stor 5,7 tums industriell färg TFT-pekskärm
- USB och ethernet-anslutning
- SD-kortplats
- RS232/tillval RS485/tillval Profibus DP
- Standby-ingång
- Avtagbart ventilationsgaller för enkel rengöring och borttagning av damm
- Tillgängliga spänningsversioner: 230V/50Hz, 230V/60Hz, 208V/60Hz
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Klassificering III (FL) enligt DIN 12876-1 |
| Höjd (metrisk) | 126 cm |
| Längd (metrisk) | 65 cm |
| Temperatur (metrisk) Max | 250 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -80 °C till +250 °C |
| Bredd (metrisk) | 43 cm |
| Modell | PRESTO™ A80 |
| Vikt (metrisk) | 164 kg |
| Visningstyp | TFT-pekskärm |
| Typ | Temperaturkontrollsystem |
| Show More |