Läs mer
Julabo™ PRESTO temperaturkontrollsystem
Produktkod. 15264363
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till +250 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15264363 -40 °C till +250 °C Varje
1 options
Produktkod. 15264363 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 9421401
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Mycket exakt temperaturkontroll och snabb temperaturändringskapacitet
Julabo PRESTO™ enheterna erbjuder mycket exakt temperaturkontroll och snabb temperaturändringskapacitet, vilket gör dem idealiska för applikationer som reaktortemperaturkontroll, ämnestestning eller temperatursimuleringsstudier. Mycket effektiva komponenter tillåter extremt snabb kompensation för både exoterma och endotermiska reaktioner. Laboratorieanvändare drar nytta av höga flöden, konstant tryck och en kontrollerad uppbyggnad av pumptrycket, medan permanent intern övervakning och självsmörjande pumpar säkerställer en lång livslängd. Den integrerade 5,7-tums industriella pekskärmen visar kritisk driftinformation tydligt och koncist för extra användarvänlig drift.
  • För mycket exakta applikationer med extern temperatur
  • Snabb uppvärmning och kylning
  • Breda arbetstemperaturområden utan att byta vätskor
  • Högsta prestanda med litet fotavtryck
  • Utrymmesbesparande design optimerar utrymmesutnyttjandet i ditt labb
  • 5,7 tum industriell färg TFT pekskärm
  • USB (värd och enhet) och Ethernet-anslutning
  • SD-kortplats
  • RS232 / tillval RS485 / tillval Profibus DP
  • Standby-ingång
  • Vattenkylt
  • Tillgängliga spänningsversioner: 230V/50-60Hz, 208V/60Hz
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klassificering III (FL) enligt DIN 12876-1
Höjd (metrisk) 67 cm
Längd (metrisk) 59 cm
Temperatur (metrisk) Max 250 °C
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +250 °C
Bredd (metrisk) 33 cm
Modell PRESTO™ W40
Vikt (metrisk) 78 kg
Visningstyp TFT-pekskärm
Typ Temperaturkontrollsystem
För användning med (applikation) Idealisk lösning för mycket exakt, extern temperaturapplikation
Spänning 230 V