Läs mer
JULABO™ PRESTO™ W80 temperaturkontrollsystem/processsystem
Produktkod. 15274363
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-80 °C till +250 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15274363 -80 °C till +250 °C Varje
1 options
Produktkod. 15274363 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9421801
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Tillverkad för mycket exakt temperaturkontroll och snabba temperaturförändringar. Möjliggör extremt snabb kompensation av exoterma och endoterma reaktioner. Labbanvändare drar nytta av höga flöden, konstant tryck och en kontrollerad uppbyggnad av pumptryck.
  • För mycket exakta applikationer med extern temperatur
  • Snabb uppvärmning och kylning
  • Breda arbetstemperaturintervall utan att byta vätskor
  • Högsta prestanda med litet fotavtryck
  • Utrymmesbesparande design optimerar utrymmesutnyttjandet i ditt labb
  • 5,7” industriell färg TFT-pekskärm
  • USB (Värd och enhet)
  • Ethernet
  • SD-kortplats
  • RS232
  • Modbus
  • RS485 (tillbehör)
  • Profibus DP (Åtföljande)
  • Standby-ingång
  • Vattenkylt
  • Permanent intern övervakning och självsmörjande pumpar bidrar till en lång livslängd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klassificering III (FL) enligt DIN 12876-1
Inkluderar RS232, SD-minneskort, USB , Ethernet, Modbus
Temperatur (metrisk) Max 250 °C
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +250 °C
Mått (L x B x H) 65 x 43 x 126cm
Modell PRESTO™ W80
Vikt (metrisk) 159 kg
Visningstyp TFT-pekskärm
Typ Temperaturkontrollsystem
För användning med (applikation) Idealisk lösning för mycket exakt, extern temperaturapplikation
Spänning 230 V