Learn More
JULABO™ PRESTO™ A30 temperaturkontrollsystem/processsystem
Description
- För mycket exakta applikationer med extern temperatur
- Snabb uppvärmning och kylning
- Breda arbetstemperaturområden utan att byta vätskor
- Högsta prestanda med litet fotavtryck
- Utrymmesbesparande design optimerar utrymmesutnyttjandet i ditt labb
- 5,7” industriell färg TFT-pekskärm
- USB (Värd och enhet)
- Ethernet
- SD-kortplats
- RS232
- Modbus
- RS485 (tillbehör)
- Profibus DP (Åtföljande)
- Standby-ingång
- Avtagbart ventilationsgaller för förenklad borttagning av damm
- Permanent intern övervakning och självsmörjande pumpar bidrar till lång livslängd
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Klassificering III (FL) enligt DIN 12876-1 |
| Höjd (metrisk) | 62 cm |
| Inkluderar | RS232, SD-minneskort, USB , Ethernet, Modbus |
| Längd (metrisk) | 59 cm |
| Temperatur (metrisk) Max | 250 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -30 °C till +250 °C |
| Bredd (metrisk) | 25 cm |
| Mått (L x B x H) | 59 x 25 x 62 cm |
| Modell | PRESTO™ A30 |
| Vikt (metrisk) | 62 kg |
| Show More |