Läs mer
Julabo™ PRESTO temperaturkontrollsystem
Produktkod. 15244363
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-80 °C till +250 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15244363 -80 °C till +250 °C Varje
1 options
Produktkod. 15244363 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 9420801.T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Mycket exakt temperaturkontroll och snabb temperaturändringskapacitet
Julabo PRESTO™ enheterna erbjuder mycket exakt temperaturkontroll och snabb temperaturändringskapacitet, vilket gör dem idealiska för applikationer som reaktortemperaturkontroll, ämnestestning eller temperatursimuleringsstudier. Mycket effektiva komponenter tillåter extremt snabb kompensation för både exoterma och endotermiska reaktioner. Laboratorieanvändare drar nytta av höga flöden, konstant tryck och en kontrollerad uppbyggnad av pumptrycket, medan permanent intern övervakning och självsmörjande pumpar säkerställer en lång livslängd. Den integrerade 5,7-tums industriella pekskärmen visar kritisk driftinformation tydligt och koncist för extra användarvänlig drift.
  • För mycket exakta applikationer med extern temperatur
  • Snabb uppvärmning och kylning
  • Breda arbetstemperaturintervall utan att behöva byta vätskor
  • Högsta prestanda med litet fotavtryck
  • Utrymmesbesparande design optimerar utrymmesutnyttjandet i ditt labb
  • 5,7 tum industriell färg TFT pekskärm
  • USB (värd och enhet) och Ethernet-anslutning
  • SD-kortplats
  • RS232 / tillval RS485 / tillval Profibus DP
  • Standby-ingång
  • Lätt borttagbart ventilationsgaller
  • Tillgängliga spänningsversioner: 3 x 400 V/50 Hz, 3 x 230 V/50 Hz, 3 x 230 V/60 Hz
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klassificering III (FL) enligt DIN 12876-1
Höjd (metrisk) 126 cm
Längd (metrisk) 65 cm
Temperatur (metrisk) Max 250 °C
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +250 °C
Bredd (metrisk) 43 cm
Modell PRESTO™ A80t
Vikt (metrisk) 167 kg
Visningstyp TFT-pekskärm
Typ Temperaturkontrollsystem
För användning med (applikation) Idealisk lösning för mycket exakt, extern temperaturapplikation
Spänning 3 x 230/400 V