Läs mer
Pretomanid, MedChemExpress
Beskrivning
Pretomanid (PA-824) is an antibiotic used for the research of multi-drug-resistant tuberculosis affecting the lungs. Pretomanid exhibits a sub-micromolar MIC against M. tuberculosis (MTB). The MIC values of PA-824 against a panel of MTB pan-sensitive and Rifampin mono-resistant clinical isolates range from 0.015 to 0.25 μg/mL.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pretomanid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 187235-37-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H12F3N3O5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | PA-824 (S)-PA 824 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (347.94 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |