Description
Använda Thermo Scientific™ Förbehandlingspatroner och filter när kvaliteten på ditt matarvatten inte matchar kraven för ditt Thermo Scientific™ Barnstead™ vattenreningssystem.
Använd förbehandling när ditt fodervattenkvalitet inte matchar kraven för ditt system.
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | LabTower TII, Stilla havet RO, Stilla havet TII |
| Typ | Stabiliserande patron |
| Inkluderar | Hardness Stabilizing Cartridge |
| Längd (engelska) | 10 ft. |
| Höjd (engelska) | 10 ft. |
| Höjd (metrisk) | 25.4 cm |