Läs mer
VELP Scientifica™ Komplett sats för förebyggande underhåll för CSF6-filtreringsenhet
Produktkod. 17142344 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CSF6-filtreringsenhet
Produktkod. För användning med (utrustning)
17142344 CSF6-filtreringsenhet
1 options
Produktkod. 17142344
Brand: VELP Scientifica™ 40002967
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta PM Full Kit innehåller alla reservdelar som krävs för rutinunderhåll av ditt instrument efter det första året av intensiv användning eller efter det andra året med regelbunden användning. Installation av reservdelar som ingår i PM-satsen måste utföras av en auktoriserad VELP-tekniker.
PM full Kit är designat för att hålla dig igång med hög prestanda samtidigt som den säkerställer lång livslängd och tillförlitlighet, även under hög arbetsbelastning.
  • Minskar oplanerade stillestånd med åtföljande förbättring av vinst och produktionsprestanda
  • Sänker kostnaderna för inköp av nödvändiga reservdelar och eventuellt extraordinärt underhåll
  • Minskar förlorad tid i samband med oplanerade serviceintervall och instrumentstopp
  • Inkluderar alla nödvändiga reservdelar från tillverkaren
  • Förebyggande underhåll måste utföras av en VELP™ auktoriserad tekniker för att garantera hållbarhet, och prestanda per VELP™ kvalitetsstandarder
Specifikationer
För användning med (utrustning) CSF6-filtreringsenhet
Produkttyp Underhållssats
Inkluderar 18 x EPDM CSF6 COEX-packningar, 12 x OR 4131 FKM, 10 x T-Piece Union (6 mm diameter), 5 x L-Piece Union (6 mm Dia.), 6 x Disk Wire Mesh, Norprene Rör (7,9 x 11,1 mm Dia.), Set med CSF6-rör