Läs mer
Nordic Service Group Förebyggande underhåll (PM) på Labconco Frystorkar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
Labconco Lyofilisator, frystork och FreeZone
Beskrivning
Förebyggande underhåll (PM):
- Rengör lock och packning
- Kontrollera oljenivån i vakuumpumpen
- Kontrollera kylsystemet
- Rengör kondensorn
- Kontrollera alla gummislangar och packningar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Labconco Lyofilisator, frystork och FreeZone |
| Produkttyp | Förebyggande underhåll |
| Plats | Göteborg |