Läs mer
Nordic Service Group Förebyggande underhåll (PM) på Labconco Vakuumkoncentratorer och förångare
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
Labconco Vakuumkoncentratorer och förångare
Beskrivning
Förebyggande underhåll (PM):
- Rengör lock och packning
- Kontrollera kylfällan för kondenserade eller frusna lösningsmedel och kassera på lämpligt sätt
- Kontrollera kylsystemet
- Kontrollera rotorerna för lösa eller saknade delar.
- Rengör kondensorn
- Kontrollera alla gummislangar och packningar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Labconco Vakuumkoncentratorer och förångare |
| Produkttyp | Förebyggande underhåll |
| Plats | Lund |