Läs mer
NORDIC SERVICE GROUP™ Förebyggande underhåll (PM) på Memmert Kammare
Produktkod. 30020769
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
Memmert Kammare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
30020769 Memmert Kammare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 30020769 Leverantör NORDIC SERVICE GROUP™ Leverantörsnummer MEMPMSE5
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Förebyggande underhåll (PM) på Memmert Kammare med stöd av Nordic Service Group .
Förebyggande underhåll (PM)
Visuell inspektion
  • Inspektera för skador och/och synliga tecken på skador eller slitage.
  • Dörr och invändig tätning - byt vid behov
  • Kontrollera dörrlås, styre och fallande spärrar.
Funktionstest med olika inställningar
Kalibrering av instrumentet för att säkerställa korrekta avläsningar.
Verifiering och justering av följande parametrar:
  • Temperatur: Se till att instrumentet bibehåller och visar rätt temperatur.
  • Fuktighet: Kontrollera att instrumentet mäter och kontrollerar fuktighetsnivåerna korrekt.
  • CO 2 : Kontrollera CO 2 -inställningarna och justera vid behov.
  • O 2 : Se till att syrenivåerna övervakas och kontrolleras korrekt.
  • Tryck: Verifiera tryckavläsningarna och justera för att uppfylla specifikationerna.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Memmert Kammare
Produkttyp Förebyggande underhåll