Läs mer
NORDIC SERVICE GROUP™ Förebyggande underhåll (PM) på Memmert Kammare
Beskrivning
Förebyggande underhåll (PM)
Visuell inspektion
- Inspektera för skador och/och synliga tecken på skador eller slitage.
- Dörr och invändig tätning - byt vid behov
- Kontrollera dörrlås, styre och fallande spärrar.
Funktionstest med olika inställningar
Kalibrering av instrumentet för att säkerställa korrekta avläsningar.
Verifiering och justering av följande parametrar:
- Temperatur: Se till att instrumentet bibehåller och visar rätt temperatur.
- Fuktighet: Kontrollera att instrumentet mäter och kontrollerar fuktighetsnivåerna korrekt.
- CO 2 : Kontrollera CO 2 -inställningarna och justera vid behov.
- O 2 : Se till att syrenivåerna övervakas och kontrolleras korrekt.
- Tryck: Verifiera tryckavläsningarna och justera för att uppfylla specifikationerna.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Memmert Kammare |
| Produkttyp | Förebyggande underhåll |