Läs mer
NORDIC SERVICE GROUP™ Förebyggande underhåll (PM) på Memmert Kammare
Produktkod. 30020766
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
Memmert Kammare
Produktkod. 30020766
Brand: NORDIC SERVICE GROUP™ MEMPMSE4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förebyggande underhåll (PM) på Memmert Kammare med stöd av Nordic Service Group .
Förebyggande underhåll (PM)
Visuell inspektion
  • Inspektera för skador och/och synliga tecken på skador eller slitage.
  • Dörr och invändig tätning - byt vid behov
  • Kontrollera dörrlås, styre och fallande spärrar.
Funktionstest med olika inställningar
Kalibrering av instrumentet för att säkerställa korrekta avläsningar.
Verifiering och justering av följande parametrar:
  • Temperatur: Se till att instrumentet bibehåller och visar rätt temperatur.
  • Fuktighet: Kontrollera att instrumentet mäter och kontrollerar fuktighetsnivåerna korrekt.
  • CO 2 : Kontrollera CO 2 -inställningarna och justera vid behov.
  • O 2 : Se till att syrenivåerna övervakas och kontrolleras korrekt.
  • Tryck: Verifiera tryckavläsningarna och justera för att uppfylla specifikationerna.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Memmert Kammare
Produkttyp Förebyggande underhåll