missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ PRG3 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA551198
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
The antibody detects endogenous levels of total PRG3 protein.
Possesses similar cytotoxic and cytostimulatory activities to PRG2/MBP. In vitro, stimulates neutrophil superoxide production and IL8 release, and histamine and leukotriene C4 release from basophils. [UniProt].
Specifikationer
| PRG3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PRG3 | |
| eosinophil major basic protein 2; Eosinophil major basic protein homolog; major basic protein 2; MBP2; MBPH; Prepro-major basic protein homolog; prepro-MBPH; PRG3; proteoglycan 3; proteoglycan 3, pro eosinophil major basic protein 2; UNQ486/PRO1002 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 10394 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1.3 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q9Y2Y8 | |
| PRG3 | |
| Full length fusion protein of human PRG3. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering