Läs mer
Pridinolhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30462494
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462494 10 mg
1 options
Produktkod. 30462494 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1177.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pridinol Hydrochloride
CAS 968-58-1
Analyt- eller komponentnamn Pridinol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H25 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Parks 12, Pridinol hydrochloride, Ridinol, alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol Hydrochloride (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H25NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 1,1-difenyl-3-pipridin-1-ylpropan-1-ol; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 331.88
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 331,1703 g/mol