Läs mer
Pridinol Mesilate, Mikromol™
Beskrivning
Pridinol Mesilate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pridinol Methanesulfonate Salt |
| CAS | 6856-31-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pridinol Methanesulfonate Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H25 N O . C H4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 3-(N-Piperidino)-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, 3-Piperidino-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, Konlax, Loxeen, Lyseen, Mitanoline, Pridinol mesylate, Pridinol methanesulfonate, alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol methanesulfonate (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-, methanesulfonate (salt) (8CI,9CI), Methanesulfonic acid, compd. with alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinepropanol (7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO.CH4O3S/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;1-5(2,3)4/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H3,(H,2,3,4) |
| LEDER | CS(=O)(=O)O.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1,1-diphenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;methanesulfonic acid |
| Visa mer |