missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pridinol Methanesulfonate Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Pridinol Methanesulfonate Salt |
| CAS | 6856-31-1 |
| Molekylformel | C20 H25 N O . C H4 O3 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | α,α-Diphenyl-1-piperidinepropanol methanesulfonate (1:1), 1-Piperidinepropanol','α,α-diphenyl-','methanesulfonate (salt) (8CI,9CI), Methanesulfonic acid','compd. with α,α-diphenyl-1-piperidinepropanol (7CI), 3-(N-Piperidino)-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, 3-Piperidino-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, Konlax, Loxeen, Lyseen, Mitanoline, Pridinol mesylate, Pridinol methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO.CH4O3S/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;1-5(2,3)4/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H3,(H,2,3,4) |
| LEDER | CS(=O)(=O)O.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1,1-diphenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;methanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.52 |
| Formel vikt | 391.1817 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?