Läs mer
Pridinol Methanesulfonate Salt, TRC
Produktkod. 30425521
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30425521 250 mg
1 options
Produktkod. 30425521 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP715000250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pridinol Methanesulfonate Salt
CAS 6856-31-1
Molekylformel C20 H25 N O . C H4 O3 S
Kvantitet 250 mg
Synonym α,α-Diphenyl-1-piperidinepropanol methanesulfonate (1:1), 1-Piperidinepropanol','α,α-diphenyl-','methanesulfonate (salt) (8CI,9CI), Methanesulfonic acid','compd. with α,α-diphenyl-1-piperidinepropanol (7CI), 3-(N-Piperidino)-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, 3-Piperidino-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, Konlax, Loxeen, Lyseen, Mitanoline, Pridinol mesylate, Pridinol methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C20H25NO.CH4O3S/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;1-5(2,3)4/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H3,(H,2,3,4)
LEDER CS(=O)(=O)O.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 1,1-diphenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;methanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 391.52
Formel vikt 391.1817