missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pridinol N-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 30052217
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052217 100 mg
30050979 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052217 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3493.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Pridinol N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pridinol N-Oxide
CAS 2724762-69-8
Analyt- eller komponentnamn Pridinol N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H25 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pridinol N-Oxide, 1-Piperidinepropanol, α,α-diphenyl-, 1-oxide (ACI), Pridinol N-Oxidee
InChI formel InChI=1S/C20H25NO2/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21(23)15-8-3-9-16-21/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2
LEDER OC(CC[N+]1([O-])CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 3-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)-1,1-diphenylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 311.42
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 311.1885 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.