Läs mer
Prifinium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prifinium Bromide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N.BrH/c1-4-23(5-2)17-16-21(18(23)3)22(19-12-8-6-9-13-19)20-14-10-7-11-15-20;/h6-15,18H,4-5,16-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 385.1405 |