missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prifinium Bromide, TRC

Produktkod. 30137120
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137120 250 mg
30132951 1 g
30011938 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137120 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP717500250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4630-95-9
Molekylformel C22 H28 N . Br
Molekylvikt (g/mol) 386.37
Synonym Pyrrolidinium, 3-(diphenylmethylene)-1,1-diethyl-2-methyl-, bromide (1:1), 3-(Diphenylmethylene)-1,1-diethyl-2-methylpyrrolidinium bromide (7CI), Pyrrolidinium, 3-(diphenylmethylene)-1,1-diethyl-2-methyl-, bromide (8CI,9CI), 3-(Diphenylmethylene)-1-ethyl-2-methylpyrrolidine ethyl bromide, Padrin, Prifinium bromide, Pyrodifenium bromide, Riabal
IUPAC-namn 3-benzhydrylidene-1,1-diethyl-2-methylpyrrolidin-1-ium;bromide
LEDER [Br-].CC[N+]1(CC)CCC(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)C1C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Prifinium Bromide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28N.BrH/c1-4-23(5-2)17-16-21(18(23)3)22(19-12-8-6-9-13-19)20-14-10-7-11-15-20;/h6-15,18H,4-5,16-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 385.1405
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.