Läs mer
Prilokain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15315068 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15315068 5 g 5g
15305068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15315068 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456220050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 721-50-6 | C13H20N2O | 220.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 721-50-6
Molekylformel C13H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 220.32
MDL-nummer MFCD00048681
InChI-nyckel MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYNA-N
Synonym prilocaine, propitocaine, citanest, prilocainum, prilocaina, astra 1515, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide, o-methyl-2-propylaminopropionanilide, propanamide, n-2-methylphenyl-2-propylamino, astra 1512
PubChem CID 4906
ChEBI CHEBI:8404
IUPAC-namn N-(2-metylfenyl)-2-(propylamino)propanamid
LEDER CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prilocaine
Smältpunkt 36.0°C to 38.7°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 220.31
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Prilocaine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.