Läs mer
Prilocaine EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Prilocaine EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide |
| CAS | 19281-31-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H12 Cl N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Prilocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Prilocaine Imp. A (EP), (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide, Prilocaine Hydrochloride Impurity A, Prilocaine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-5-3-4-6-9(7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | O=C(NC=1C=CC=CC1C)C(Cl)C |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide |
| Visa mer |