Läs mer
Prilocaine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prilocaine Hydrochloride |
| CAS | 1786-81-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Prilocaine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H20 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Prilocaine Hydrochloride, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide monohydrochloride, 2-(Propylamino)-o-propionotoluidide hydrochloride, Citanest Plain, Citanest hydrochloride, L 67, L 67 hydrochloride, Prilocaine chloride, Prilocaine hydrochloride, Propitocaine hydrochloride, Xylonest, alpha-(Propylamino)-2-methylpropionanilide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C |
| Visa mer |