Läs mer
Prilocaine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prilocaine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 256.1342 |
| Frakt skick | Room Temperature |