Läs mer
Prim-O-glucosylcimifugin, MedChemExpress
Beskrivning
Prim-O-glucosylcimifugin exerts anti-inflammatory effects through the inhibition of iNOS and COX-2 expression by through regulating JAK2/STAT3 signaling.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prim-O-glucosylcimifugin |
| CAS | 80681-45-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H28O11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (320.20 mM) |
| LEDER | COC1=C(C[C@@H](C(C)(O)C)O2)C2=CC(OC(CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)=C1C4=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.45 |
| Formel vikt | 468.45 |
| Visa mer |