Läs mer
PRIMA-1, R&D Systems™
Beskrivning
Selectively restores mutant p53 activity in tumor cells via activation of Bax and PUMA. Induces apoptosis and inhibits growth of tumors with mutant p53.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PRIMA-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 185.22 |
| Procent renhet | >99% |
| Produktlinje | Tocris |