Läs mer
Primaquine, 98,81 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463742 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463742 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11463742 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215636610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3340.00 SEK
    3178.14 SEK / 10g
    Save 161.86 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Primaquine
CAS 63-45-6
Molekylformel C15H27N3O9P2
Kvantitet 10 g
Synonym 8-[4-Amino-1-methylbutylamino]-6-methoxyquinoline
InChI-nyckel GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYNA-N
LEDER OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COC1=CC(NC(C)CCCN)=C2N=CC=CC2=C1
IUPAC-namn N4-(6-metoxikinolin-8-yl)pentan-1,4-diamin; bis(fosforsyra)
Molekylvikt (g/mol) 455.34
Formel vikt 455.3
Fysisk form Kristallint pulver