Läs mer
Primaquine-d3 Diphosphate, TRC
Produktkod. 30415845
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415845 10 mg
30410008 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30415845 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP73350210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1318852-20-8
Molekylformel C15H24D3N3O9P2
Molekylvikt (g/mol) 458.36
Synonym N4-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-1,4-pentanediamine-d3 Phosphate, 8-[(4-Amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxyquinoline-d3 Phosphate, (+/-)-Primaquine-d3 Phosphate, 6-Methoxy-8-[4-amino-1- methylbutylamino]quinoline-d3 Phosphate, NSC 27296-d3, Neo-Quipenyl-d3 Phosphate, Primachin-d3 Phosphate, Primaquin-d8 Phosphate, SN 13272-d3, WR 2975-d3, dl-Primaquine-d3 Phosphate
LEDER NCCCC(C)NC1=C2C(C=CC=N2)=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Primaquine-d3 Diphosphate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3/i2D3