Läs mer
Primakindifosfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10756832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10756832 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10756832 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170870010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63-45-6 | C15H21N3O·2H3PO4 | 455,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Primaquine diphosphate
Namnnotering 98%
CAS 63-45-6
Smältpunkt 205,0 °C till 206,0 °C
Färg Orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H21N3O·2H3PO4
MDL-nummer MFCD00013166
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,7863
Synonym primaquine phosphate, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine phosphate, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine; phosphoric acid, 4-n-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid, primaquine diphosphate, chembl994, phosphoric acid; primaquine, 1, n4-6-methoxy-8-quinolinyl-, phosphate 1:2, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine phosphoric acid, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: måttligt löslig.
InChI-nyckel GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CCCN)NC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CC=N2.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
IUPAC-namn 4-N-(6-metoxikinolin-8-yl)pentan-1,4-diamin;fosforsyra
Molekylvikt (g/mol) 455.34
PubChem CID 6135
Formel vikt 455.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.