Läs mer
Primaquindifosfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Primaquine diphosphate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 455.1223 |