Läs mer
Gibco™ Primära muskortikala neuroner
Produktkod. 15343816
Change view
Kvantitet:
1 x 10 6
4 x 10 6
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15343816 1 x 10 6 Varje
15353816 4 x 10 6 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15343816 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A15585
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Accelerera din neurovetenskapliga forskning med praktiska, lättanvända Gibco primära muskortikala neuroner. Hög livskraft efter upptining, hög renhet, hög kvalitet.
Gibco Primära muskortikala neuroner isoleras och kryopreserveras från hjärnbarken hos C57BL/6 embryonala dag-17-möss. De kryoskyddade kortikala neuronerna erbjuder bekvämlighet och flexibilitet jämfört med primära neuronisoleringsarbetsflöden, och tillgången till stora enskilda partier ger större konsekvens i cellbaserade analyser. De primära muskortikala neuronerna är färdiga att användas och ger pålitlig kvalitet. Alla produktpartier ger livskraft efter upptin i intervallet 50–80 %, har hög neuronrenhet och är verifierade för funktionalitet.
  • Hög livsduglighet—uppvisar de kryoskyddade kortikala neuronerna exceptionella överlevnadsgrader (50 % eller högre), vilket möjliggör tillförlitliga och konsekventa resultat
  • Högrenhet—immunfluorescensfärgning utförs på varje lot med MAP2 för att bekräfta hög neuronal renhet
  • Tillförlitliga kvalitetsfrisättningstester—inkluderar sterilitetstester och mykoplasmatester
  • Funktionellt validerad—produkt visar långsiktig överlevnad och neurotransmittorrespons
Odla Gibco primära muskortikala neuroner med B-27 Plus Neuronal Culture System för att uppnå mest robust prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i flytande kväve, vapor-phase .
Åldras Fetalt
Celltyp Neurala celler
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Kryokonserverad
Art Mus
Vävnad Bark
Antal celler 1 miljon
Produkttyp Mus Cortical Neuron
Kvantitet 1 x 10 6
Anmärkningar Musstammen är C57BL/6
Testad för Sterilitet, Viabilitet, Mykoplasma