Läs mer
Gibco™ Primära mus Hippocampus neuroner
Produktkod. 15363816 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15363816 1 x 106 celler Varje
1 options
Produktkod. 15363816 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A15587
 Begränsad artikel
I lager
Primära mus Hippocampus neuroner
Gibco™ Primära mushippocampala neuroner isoleras och kryokonserveras från C57BL/6 embryonala dag-17 möss. Ett flexibelt, färdigt att använda och kvalitetsalternativ till färska neuroner, varje injektionsflaska innehåller 1 miljon celler per ml. Dessa neuroner ger konsekvent livskraft efter upptining i intervallet 50-80%, har hög neuronal renhet och är validerade för funktionalitet.
  • Hög viabilitet: livsduglighet efter upptining på 50 % eller mer
  • Hög renhet: mer än 98% neuronal fenotyp
  • Funktionellt validerad: testade för långtidsöverlevnad, signalsubstanssvar och transduktion
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvara i flytande kväve, vapor-phase .
    Åldras Fetalt
    Celltyp Neurala celler
    Typ av kultur Däggdjurscellodling
    Form Kryokonserverad
    Art Mus
    Vävnad Hippocampus
    Antal celler 1 miljon
    Produkttyp Mus Hippocampus neuron
    Kvantitet 1 x 106 celler
    Anmärkningar Musstammen är C57BL/6
    Testad för Sterilitet, Viabilitet, Mykoplasma