Läs mer
Gibco™ Primära råttcortexneuroner
Produktkod. 10450445 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 106 celler
4 x 10 6
Förpackningsstorlek:
1ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10450445 4 x 10 6 Varje
10296834 1 x 106 celler 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10450445 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1084002
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Pålitliga råttkortikala neuroner i ett bekvämt kryoreservat format utgör en idealisk källa till neuroner för att möjliggöra neurovetenskapliga cellbaserade analyser.
Gibco Primära råttkortexneuroner (RCN) isoleras och kryopreserveras från dag 18 Fischer 344 råttembryon. Dessa kryokonserverade RCN:er erbjuder en flexibel, färdig och högkvalitativ cellkälla för neuronala experiment. De ger konsekvent livskraft efter upptining i intervallet 50 ––80 % och bibehåller hög neuronal renhet. Kryobevarade neuroner är lämpliga för olika tillämpningar som kräver primära råtthjärnneuroner, inklusive patch-clamp-elektrofysiologi, MEA, neuritutväxt, synaptisk proteinuttryck och neurontoxicitetsanalyser.
  • Bekvämligheten—är att dessa kryobevarade råttkortikala neuroner (RCN) kan lagras tills de behövs och är redo att användas när du planerar dina cellbaserade analyser. De erbjuder ett bekvämt alternativ till att isolera neuroner på egen hand.
  • Tillförlitligheten—hämtas från cortex, dessa kryobevarade neuroner uppfyller rigorösa kvalitetsstandarder för att säkerställa konsekvent prestanda
  • Högkvalitativ—varje sats Rat Gibco Cortex Neuroner genomgår noggranna tester, inklusive livskraftsbedömning, immunfluorescensfärgning för att bekräfta neuronal renhet, sterilitetstestning och mykoplasmatestning
  • Tillgänglighet—Våra storskaliga tillverkningsmöjligheter gör att vi kan stödja återkommande beställningar av betydande storlek och andra önskemål, vilket hjälper dig att säkerställa att du har de celler du behöver för att slutföra dina forskningsstudier
Odla Gibco primära råttcortexneuroner med B-27 Plus Neuronal Culture System för att uppnå mest robust prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i flytande kväve, vapor-phase .
Åldras Fetalt
Celltyp Neurala celler
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Kryokonserverad
Art Råtta
Vävnad Bark
Givarattribut Normal
Antal celler 4 miljoner
Produkttyp Rat Cortex Neuron
Kvantitet 4 x 10 6
Testad för Sterilitet, Viabilitet, Mykoplasma